Phytol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(7R,11R,E)-3,7,11,15-Tetramethylhexadec-2-en-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
139912-10G
139912-50G
SIAL139912-10GEA
412
EUR
SIAL139912-10G
SIAL139912-50G
Phytol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Phytol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel:
C₂₀H₄₀O |
MDL Number:
MFCD00151280 CAS-Nummer: 150-86-7 EINECS: 205-776-6 |