HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Lieferant: Molekula
Synonyme: HBTU, 1-(Bis(dimethylamino)methylene)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-1-ium 3-oxide hexafluorophosphate(V)
87448736-5G 87448736-25G
MOLE87448736-5GEA 55.5 EUR
MOLE87448736-5G MOLE87448736-25G
HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
HBTU (O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Formel: C₁₁H₁₆F₆N₅OP
Molekulargewicht: 379.2 g/mol
MDL Number: MFCD00075445
CAS-Nummer: 94790-37-1