Gallium-Indium-Legierung (75,5:24,5 gew.%), eutektisch ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Gallium-indium eutectic
12478.03 12478.09 12478.18
12478.03EA 44.8 EUR
12478.03 12478.09 12478.18
Gallium-Indium-Legierung (75,5:24,5 gew.%), eutektisch ≥99,99% (Metall-Basis)
Gallium-Indium-Legierung (75,5:24,5 gew.%), eutektisch
Purity: 99.99% Molecular Formula: Ga:In; 75.5:24.5 wt% Physical Form: Liquid Density: 6.2 Appearance: Silver Melting Point: 15.7° UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00144387
Schmelzpunkt: 15.7 °C
Dichte: 6.2
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144387
CAS-Nummer: 56451-02-6
EINECS: 231-163-8
UN-Nummer: 1760
ADR: 8,III