Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3-phenylglycidate
B22990.AD B22990.AK
B22990.ADEA 38.2 EUR
B22990.AD B22990.AK
Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥90%
Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Purity: 90+% CAS No.: 121-39-1 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5180 Boiling Point: 95-97°/0.5mm MDL No.: MFCD00005123
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Molekulargewicht: 192.21 g/mol
Siedepunkt: 95…97 °C (0.5 mmHg)
Dichte: 1.102
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00005123
CAS-Nummer: 121-39-1
EINECS: 204-467-3