Chloroform ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilisierung: 1 % Stabilisiert mit Ethanol
9180.1000EA 133.63 EUR
9180.1000 9180.9200
Chloroform ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Chloroform
Formel: CHCl₃
Molekulargewicht: 119.38 g/mol
Siedepunkt: 61.7
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN-Nummer: 1888
ADR: 6.1 III
REACH-Nummer: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CHCl₃) (by GC, exclusive of preservative, corrected for water) ≥ 99.8 %
Acetone, Aldehydes (as (CH₃)₂CO) Passes Test
Acid and Chloride Passes Test
Color (APHA) ≤ 10
Ethanol (CH₃CH₂OH)(by GC) 0.7 - 1.0 %
Free Chlorine Passes Test
Lead (Pb) ≤ 0.050 ppm
Residue after Evaporation ≤ 2.0 ppm
Substances Darkened by H₂SO₄ Passes Test
Suitability for Use in Dithizone Tests Passes Test
Water (by KF, coulometric) ≤ 0.01 %
Date Received: __ __ /__ __ /__ __
Date Opened: __ __ /__ __ /__ __
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs