Gelpermeationschromatographie-Säulen, PL Rapide
Lieferant: VARIAN
PL1113-3500 PL1120-3830 PL1149-3800 PL1113-3100 PL1113-3120 PL1113-3300 PL1013-2100 PL1013-2120 PL1013-2300 PL1013-2500 PL1020-2830 PL1049-2800
VARIPL1113-3500EA 1760 EUR
VARIPL1113-3500 VARIPL1120-3830 VARIPL1149-3800 VARIPL1113-3100 VARIPL1113-3120 VARIPL1113-3300 VARIPL1013-2100 VARIPL1013-2120 VARIPL1013-2300 VARIPL1013-2500 VARIPL1020-2830 VARIPL1049-2800
Gelpermeationschromatographie-Säulen, PL Rapide
Chromatographiesäulen
Diese Säulen eignen sich ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie Hochdurchsatz-Screening, Prozessüberwachung oder die Verfolgung von Änderungen in MW-Verteilungen, bei denen Zeit der kritischste Faktor bei der Analyse ist.
  • Zeitsparende Analyse weniger als zehn Minuten
  • Deutlich erhöhter Probendurchsatz verbessert die Effizienz
  • Reduzierter Lösungsmittelverbrauch und geringere Entsorgungskosten sparen Kosten
  • Erhältlich in den Versionen L, M und H für niedrige, mittlere und hohe Molekulargewichte sowie in der F-Version zur Fließinjektionsanalyse
  • Säulen decken das gesamte Molekulargewichtsspektrum ab und stehen zur Analyse sowohl organischer als auch wasserlöslicher Polymere zur Verfügung
Rapid GPC ist ein hervorragendes Tool zum Screening der Polymer-MWD zur Trendanalyse. Kurze PL Rapide-Säulen verkürzen die Analysezeiten und bewahren gleichzeitig die hervorragende Lösungsmittelkompatibilität und mechanische Stabilität.