Blutsenkungssystem, Sedi-Rate
Lieferant: KARTELL
88435 88436 88437
KART88435EA 913 EUR
KART88435 KART88436 KART88437
Blutsenkungssystem, Sedi-Rate
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Entnahme und Vorbereitung von Blutproben
Sedi-Rate ermöglicht eine schnelle und sichere Durchführung der BSG-Messung.
  • PP-Röhrchen (Länge 86 mm) mit Etikett und rosafarbener Faserkappe mit Natriumcitrat
  • Pipette aus PS mit Siebdruck und Graduierungsskala
  • Der Kolben ermöglicht dank des Drucks im Röhrchen ein schnelles Befüllen der Pipette
Nach Westergren-Methode.
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Verpackung:
Bestellen