Pipettenspitzen, in Boxen, für Pos-D™ Pipetten
Lieferant: RAININ
C-10 C-1000 C-25 C-250 C-50 17008604 17008607 17008605 17008608 17008606 17008609
RAINC-10EA 0 EUR
RAINC-10 RAINC-1000 RAINC-25 RAINC-250 RAINC-50 RAIN17008604 RAIN17008607 RAIN17008605 RAIN17008608 RAIN17008606 RAIN17008609
Pipettenspitzen, in Boxen, für Pos-D™ Pipetten
Pipettenspitzen
Diese Spitzen sind für Pos-D™ Verdängungspipetten konstruiert. Der Einwegkolben, der sich innerhalb einer Kunststoffkapillare bewegt, steht in direktem Kontakt mit der Flüssigkeit. Die direkte Kolbenbewegung an der Kapillarenwand sorgt für ein vollständiges Dispensieren ohne Tröpfchen. Diese Spitzen eliminieren Kreuz-Kontaminierung durch Aerosole, Proben oder Pipetten.