Homogenisator, T 18 digital ULTRA-TURRAX®
Lieferant: IKA
3720003 3720000 3720002 9022802 9022800
431-0187EA 1120 EUR
431-0187 431-0183 431-0186 431-0190 IKAA9022800
Homogenisator, T 18 digital ULTRA-TURRAX®
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Standmodell, Volumenbereich von 1 - 1500 ml. Der T-18 digital Antrieb bietet einen weiten Drehzahlbereich von 3000 - 25.000 min-1, wodurch Benutzer selbst bei kleinen Rotordurchmessern mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten arbeiten können. Eine breite Auswahl an Dispergiervorrichtungen garantiert eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Elektronische Drehzahlregelung und Überlastungsschutz
  • Dispergiervorrichtungen aus Edelstahl lassen sich schnell und einfach reinigen
  • Dispergiervorrichtungen aus Kunststoff zum Einmalgebrauch sind in zwei Größen verfügbar
  • Fehlercode-Anzeige
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
Zertifizierungen: IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 20
Lieferumfang: Lieferumfang: Antriebseinheit wird ohne Stativ und Dispergiervorrichtungen geliefert. Das erforderliche Dispergiergefäß und Zubehör muss separat bestellt werden.
Das Paket besteht aus dem T 18 digital ULTRA-TURRAX® Antrieb und der S 18 N - 19 G Dispergiervorrichtung.
Bitte beachten Bitte beachten: Der Homogenisator funktioniert nicht ohne Dispergiervorrichtungen.