Mehrkanalpipetten, manuell, mit LTS™ und RFID-Tag, Pipet-Lite™ XLS™
Lieferant: RAININ
L8-10XLS L12-10XLS L12-300XLS L12-50XLS L8-200XLS L8-300XLS L8-50XLS
RAINL8-10XLSEA 0 EUR
RAINL8-10XLS RAINL12-10XLS RAINL12-300XLS RAINL12-50XLS RAINL8-200XLS RAINL8-300XLS RAINL8-50XLS
Mehrkanalpipetten, manuell, mit LTS™ und RFID-Tag, Pipet-Lite™ XLS™
Pipetten Mikropipetten
Diese ergonomische, manuelle Pipette mit komfortablem Griff garantiert eine leichte und reibungsfreie Bedienung und reduziert signifikant das Risiko des Repetitive-Strain-Injury-Symptoms. Schaftoptionen umfassen u. a. LTS für verbesserte Ergonomie und universelle Passform.
  • Leichtere Federn zur Reduzierung der Kolbenkraft
  • Patentiertes LTS™-System zur Minimierung der Kräfte beim Abwerfen der Spitze
  • Dank Fingerhaken kann sich die Hand zwischen Pipettierzyklen entspannen
  • Silikon-Stoßdämpfer im Spitzenabwurf bietet zusätzlichen Daumenschutz
  • LTS-Versionen reduzieren Spitzenabwurfkräfte auf nur 0,6 kg
  • Autoklavierbar (Schaft und Spitzenabwurf)