Kontrollpräparate, ISOSLIDE®
Lieferant: Merck
1.00408.0001 1.00425.0001 1.02560.0001 1.00380.0001
1.00408.0001EA 300 EUR
1.00408.0001 1.00425.0001 1.02560.0001 1.00380.0001
Kontrollpräparate, ISOSLIDE®
Objektträger Microscopy Control Slides
ISOSLIDE® Kontrollpräparate sind für die Verwendung mit neuen sowie vorhandenen Produkten geeignet.
  • Lange Haltbarkeit
  • Ausschließlich aus tierischem Material hergestellt
  • Alle Präparate in einer Schachtel stammen von derselben Charge und werden aus einem Block hergestellt
Die ISOSLIDE® Kontrollpräparate helfen dabei, die Ergebnisse von Färbeverfahren zu optimieren und zu standardisieren, indem sie den Vergleich von Kontrollgewebe mit laboreigenen Proben ermöglichen. Das entsprechende Material wird gemäß den Standardverfahren vorbereitet und geschnitten. Ein Präparat ist bereits mit der Färbemethode von Merck gefärbt, und die anderen 24 sind ungefärbte Paraffinschnitte. Diese Objektträger können mit laboreigenen Methoden oder nach dem MERCK-Protokoll angefärbt werden. Für jede Packung ISOSLIDE® Kontrollpräparate ist eine Produktbeilage mit Verweis auf relevante Produkte verfügbar.