Einkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, mit RFID-Tag, Pipet-Lite™ XLS+™
Lieferant: RAININ
SL-10MLXLS SL-300XLS SL-5000XLS L-10MLXLS L-20MLXLS L-5000XLS 17011783 17011788 17011790 17011795 17011801 17014382 17014384 17014388 17014390 17014391 17014392 17014393 17014405 17014407 17014408 17014409 17014410 17014411 17014412 17014413 17014414
RAINSL-10MLXLSEA 0 EUR
RAINSL-10MLXLS RAINSL-300XLS RAINSL-5000XLS RAINL-10MLXLS RAINL-20MLXLS RAINL-5000XLS RAIN17011783 RAIN17011788 RAIN17011790 RAIN17011795 RAIN17011801 RAIN17014382 RAIN17014384 RAIN17014388 RAIN17014390 RAIN17014391 RAIN17014392 RAIN17014393 RAIN17014405 RAIN17014407 RAIN17014408 RAIN17014409 RAIN17014410 RAIN17014411 RAIN17014412 RAIN17014413 RAIN17014414
Einkanalpipetten, mechanisch, variables Volumen, mit RFID-Tag, Pipet-Lite™ XLS+™
Pipetten Mikropipetten
Diese ergonomische, manuelle Pipette mit komfortablem Griff garantiert eine leichte und reibungsfreie Bedienung, und reduziert signifikant das Risiko des Repetitive-Strain-Injury-Symptoms.
  • Ergonomischer Griff
  • Volumenverschlusssystem verhindert versehentliches Verstellen
  • Eingebauter Schockabsorbierer im Spitzenabwurf reduziert die Beanspruchung des Daumens
  • Verfügbar mit LTS und universeller Spitzen/Schaft-Konfiguration für die Benutzung mit gängigen Spitzenmarken
  • Korrosionsfreier, einfach zu reinigender Spitzenabwurf
  • RFID-Tags für Asset-Management
  • Neues "Stictionless" Dichtungsystem
  • Autoklavierbar (Schaft und Spitzenabwurf)
Pipet-Lite XLS ist die erste Pipette auf der Welt, die für eine fortgeschrittene Kalibrierung und Asset-Management mit einem RFID-Tag ausgestattet ist. Pipettierschaft-Optionen umfassen LTS für verbesserte Ergonomie und eine universelle Passform.