Filterhalter, Edelstahl
Lieferant: Merck
XX3001240 XF2004725
MILFXX3001240EA 729 EUR
MILFXX3001240 MILFXF2004725
Filterhalter, Edelstahl
Filterhalter
Filterhalter aus Edelstahl zum Vakuumfiltrieren von Flüssigkeiten für bakteriologische oder partikuläre Kontaminationsanalysen.
Auslass: Nr. 8 perforierter Silikonstopfen passt in Standard-Filterflaschen mit einem Liter Fassungsvermögen.