4-[(Trifluormethyl)thio]anilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-((Trifluoromethyl)thio)aniline
L16067.03
L16067.06
L16067.14
L16067.03EA
27.7
EUR
L16067.03
L16067.06
L16067.14
4-[(Trifluormethyl)thio]anilin ≥98%
4-[(Trifluormethyl)thio]anilin
Purity: 98%
CAS No.: 372-16-7
Molecular Formula: C7H6F3NS
Formula Weight: 193.19
Flash Point: 106°(222°F)
Refractive Index: 1.5280
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 103°/11mm
Beilstein Reference: 2208859
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00040926
Formel:
C₇H₆F₃NS Siedepunkt: 103 °C (11 mmHg) Dichte: 1.344 Flammpunkt: 106 °C (222 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040926 CAS-Nummer: 372-16-7 EINECS: 206-744-4 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |