2'-Deoxyguanosine monohydrate, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Amino-9-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
D7145-100MG
D7145-1G
D7145-25MG
D7145-5G
SIALD7145-100MGEA
98.6
EUR
SIALD7145-100MG
SIALD7145-1G
SIALD7145-25MG
SIALD7145-5G
2'-Deoxyguanosine monohydrate, Sigma-Aldrich®
2'-Deoxyguanosine monohydrate
Formel:
C₁₀H₁₃N₅O₄·H₂O |
MDL Number:
MFCD00150760 CAS-Nummer: 312693-72-4 EINECS: 213-505-8 |