Diphenyliodoniumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
548014-25G 548014-5G
SIAL548014-25GEA 461 EUR
SIAL548014-25G SIAL548014-5G
Diphenyliodoniumhexafluorophosphat, Sigma-Aldrich®
Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Formel: C₁₂H₁₀F₆IP
MDL Number: MFCD00061398
CAS-Nummer: 58109-40-3
EINECS: 261-134-5
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III