Ethyl-3,5-dichlor-4-hydroxybenzoat
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Ethyl 3,5-dichloro-4-hydroxybenzoate
SPB00157.1 SPB00157EA
MAYBSPB00157.1EA 0 EUR
MAYBSPB00157.1 MAYBSPB00157EA
Ethyl-3,5-dichlor-4-hydroxybenzoat
Ethyl-3,5-dichlor-4-hydroxybenzoat
Formel: C₉H₈Cl₂O₃
MDL Number: MFCD00016420
CAS-Nummer: 17302-82-8
EINECS: 241-331-2