5-Brom-2-isopropoxypyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H32564.03
H32564.06
H32564.03EA
97
EUR
H32564.03
H32564.06
5-Brom-2-isopropoxypyridin ≥97%
5-Brom-2-isopropoxypyridin
Purity: 97%
CAS No.: 870521-31-6
Molecular Formula: C8H10BrNO
Formula Weight: 216.08
Refractive Index: 1.5305
Formel:
C₈H₁₀BrNO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368869 CAS-Nummer: 870521-31-6 |