N-Methylmorpholin-N-oxid Monohydrat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
NMO hydrate
208340250
208341000
ACRO208340250EA
67
EUR
ACRO208340250
ACRO208341000
N-Methylmorpholin-N-oxid Monohydrat 97%
4-Methylmorpholine N-oxide hydrate
Formel:
C₅H₁₁NO₂·1H₂O Schmelzpunkt: 70…75 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00005947 CAS-Nummer: 70187-32-5 EINECS: 231-391-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤15 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % (on dry substance) |