2-Brom-p-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-1,4-dimethylbenzene, 2,5-Dimethylbromobenzene
A14358.14 A14358.22
A14358.14EA 37.1 EUR
A14358.14 A14358.22
2-Brom-p-xylol ≥98%
2-Brom-p-xylol
Purity: 98+% CAS No.: 553-94-6 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.07 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.5510 Melting Point: 9-10° Boiling Point: 199-201° Beilstein Reference: 2040350 MDL No.: MFCD00000074
Formel: C₈H₉Br
Siedepunkt: 199…201 °C
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 1.347
Flammpunkt: 79 °C (174 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000074
CAS-Nummer: 553-94-6
EINECS: 209-055-7