2-Methyl-6-methylen-2-octanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W516406-1KG W516406-SAMPLE
SIALW516406-1KGEA 110 EUR
SIALW516406-1KG SIALW516406-SAMPLE
2-Methyl-6-methylen-2-octanol, Sigma-Aldrich®
Dihydromyrcenol
Formel: C₁₀H₂₀O
CAS-Nummer: 18479-58-8
EINECS: 242-362-4