5-Chlorsalicylaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-2-hydroxybenzaldehyde
BTB02689.1 BTB02689.10 BTB02689.50
MAYBBTB02689.1EA 0 EUR
MAYBBTB02689.1 MAYBBTB02689.10 MAYBBTB02689.50
5-Chlorsalicylaldehyd
5-Chlorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₅ClO₂
Siedepunkt: 105 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 100.3 °C
MDL Number: MFCD00003331
CAS-Nummer: 635-93-8
EINECS: 211-244-4