5-Bromsalicylaldehyd ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
A11917.14
A11917.22
A11917.36
A11917.14EA
37
EUR
A11917.14
A11917.22
A11917.36
5-Bromsalicylaldehyd ≥98%
5-Bromsalicylaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 1761-61-1
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Melting Point: 103-106°
Beilstein Reference: 774710
Formel:
C₇H₅BrO₂ Schmelzpunkt: 103…106 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003330 CAS-Nummer: 1761-61-1 EINECS: 217-167-2 |