5-Bromsalicylaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
159910250 159911000
ACRO159910250EA 33.4 EUR
ACRO159910250 ACRO159911000
5-Bromsalicylaldehyd 99%
5-Bromsalicylaldehyd
Formel: C₇H₅BrO₂
Schmelzpunkt: 103…107 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003330
CAS-Nummer: 1761-61-1
EINECS: 217-167-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)