Hydrophile Interaktionschromatographie-Säulen (HILIC), Asahipak NH2P
Lieferant: Resonac
F7630001 F6710016 F7630006 F7630002 F6713000 F7630005 F6710030 F7630007 F7630010
554-0880EA 1340 EUR
554-0880 554-2234 554-0878 554-0879 554-2236 554-4437 554-1773 554-1776 554-4502
Hydrophile Interaktionschromatographie-Säulen (HILIC), Asahipak NH2P
Chromatographiesäulen
Polymer-basierte, gepackte Säulen für die Analyse von Sacchariden und polaren Substanzen.
  • Herausragende chemische Stabilität und verlängerte Lebensdauer
  • Spülbar mit einer alkalischen Lösung
  • Geeignet für Verdampfungs-Lichtstreudetektoren, Corona Charged-Aerosoldetektoren und LC/MS
  • NH2P-40 ist die Hochleistungsversion von NH2P-50