n-Pentadecan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Pentadecane, Pentadecane
A10336.14 A10336.18 A10336.30 A10336.36
A10336.14EA 33.8 EUR
A10336.14 A10336.18 A10336.30 A10336.36
n-Pentadecan ≥99%
n-Pentadecan
Purity: 99% CAS No.: 629-62-9 Molecular Formula: CH3(CH2)13CH3 Formula Weight: 212.42 Flash Point: 132°(269°F) Refractive Index: 1.4320 Melting Point: 9-10° Boiling Point: 269-270° Beilstein Reference: 1698194 MDL No.: MFCD00008990
Formel: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Siedepunkt: 269…270 °C
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 0.769
Flammpunkt: 132 °C (269 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008990
CAS-Nummer: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
UN-Nummer: 3295
ADR: 3,III