1,5-Dichlorpentan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pentamethylendichloride
A12433.14
A12433.22
A12433.36
A12433.14EA
40.3
EUR
A12433.14
A12433.22
A12433.36
1,5-Dichlorpentan ≥98%
1,5-Dichlorpentan
Purity: 98%
CAS No.: 628-76-2
Molecular Formula: C5H10Cl2
Formula Weight: 141.04
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.4570
Melting Point: -72°
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 1732340
UN No.: 1152
MDL No.: MFCD00001017
Formel:
ClH₂C(CH₂)₃CH₂Cl Siedepunkt: 182 °C Schmelzpunkt: –72 °C Dichte: 1.103 Flammpunkt: 26 °C (78 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001017 CAS-Nummer: 628-76-2 EINECS: 211-053-6 UN-Nummer: 1152 ADR: 3,III |