4-Ethyl-2-methoxyphenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Ethyl-2-hydroxyanisole, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-ethyl Benzene, 4-Ethylguaiacol
351960050
351960250
ACRO351960050EA
28.8
EUR
ACRO351960050
ACRO351960250
4-Ethyl-2-methoxyphenol 98%
4-Ethyl-2-methoxyphenol
Formel:
C₉H₁₂O₂ Siedepunkt: 234…236 °C Schmelzpunkt: 15 °C Flammpunkt: 107 °C |
MDL Number:
MFCD00038714 CAS-Nummer: 2785-89-9 EINECS: 220-500-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5250 to 1.5300 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |