1-Bromheptan 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Heptyl bromide
107032500 107030010
ACRO107032500EA 48.7 EUR
ACRO107032500 ACRO107030010
1-Bromheptan 99%
1-Bromheptan
Formel: BrH₂C(CH₂)₅CH₃
Siedepunkt: 180 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 1.14 g/cm³
Flammpunkt: 60 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000273
CAS-Nummer: 629-04-9
EINECS: 211-068-8
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4489 to 1.4509 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Pore volume 0.75 to 0.80 ml/g
pH 6.5 to 7.0 (10 % suspension in water)
Volatile matter ≤6.0 % (160°C)