Isophthalaldehyd 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
m-Phthalaldehyde, Isophthaldicarboxaldehyde, Isophthaldialdehyde
151740050
151740250
ACRO151740050EA
41.5
EUR
ACRO151740050
ACRO151740250
Isophthalaldehyd 99%
Isophthalaldehyd
Formel:
C₈H₆O₂ Siedepunkt: 136 °C (17hPa) Schmelzpunkt: 88…90 °C |
MDL Number:
MFCD00003372 CAS-Nummer: 626-19-7 EINECS: 210-935-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 88 to 90 °C |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -18.0° to -20.0° (20 °C, 589 nm) (c-1, DMF) |