ESD-Sicherheits-Stiefeletten, BOA® Fit System, HANNAH XXTL BOA® Mid
Lieferant: ELTEN
746561/35 746561/36 746561/37 746561/38 746561/39 746561/40 746561/41 746561/42
ELTN746561/35EA 103.9 EUR
ELTN746561/35 ELTN746561/36 ELTN746561/37 ELTN746561/38 ELTN746561/39 ELTN746561/40 ELTN746561/41 ELTN746561/42
ESD-Sicherheits-Stiefeletten, BOA® Fit System, HANNAH XXTL BOA® Mid
Schuhe und Stiefel
Sicherheits-Stiefeletten für Damen, zum Tragen in ESD-empfindlichen oder elektrostatisch geschützten Umgebungen (EPA) geeignet.
  • Durchgehende, gepolsterte Lasche
  • PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY
  • Stahlkappe
  • BOA® Fit System
  • Lederfrei
Konstruktion aus hydrophober Mikrofaser/hydrophobem Textilmaterial mit Textilfutter für eine natürliche Belüftung. Ganzflächige-Einlegesohle, ESD PRO Lady Y. Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle. Sohlenkern aus Infinergy® by BASF.
Zertifizierungen: EN ISO 20345 S3 SRC, Form B.