3-Fluoro-5-nitrotoluene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC53458-25G PC53458-5G PC53458-100G
APOSPC53458-25GEA 46.4 EUR
APOSPC53458-25G APOSPC53458-5G APOSPC53458-100G
3-Fluoro-5-nitrotoluene
3-Fluoro-5-nitrotoluene
Formel: C7H6FNO2
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797943
CAS-Nummer: 499-08-1