3,4-Difluorthiophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Difluorobenzene-1-thiol, 3,4-Difluorobenzenethiol, 1,2-Difluoro-4-mercaptobenzene, 3,4-Difluorothiophenol
PC5301-25G
PC5301-5G
APOSPC5301-25GEA
307
EUR
APOSPC5301-25G
APOSPC5301-5G
3,4-Difluorthiophenol 97%
3,4-Difluorthiophenol
Formel:
C₆H₄F₂S Siedepunkt: 169…170 °C Dichte: 1.323 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 48.9 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03094279 CAS-Nummer: 60811-24-7 UN-Nummer: 3336 ADR: 3,III |