1-Chloro-2-fluoro-3,4-bis-(trifluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520632-1G
PC520632-5G
APOSPC520632-1GEA
222
EUR
APOSPC520632-1G
APOSPC520632-5G
1-Chloro-2-fluoro-3,4-bis-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-3,4-bis-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₈H₂ClF₇ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11226663 CAS-Nummer: 1099597-43-9 |