3-Chlor-5-(trifluormethoxy)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2933-10G PC2933-5G PC2933-1G PC2933-25G
APOSPC2933-10GEA 314 EUR
APOSPC2933-10G APOSPC2933-5G APOSPC2933-1G APOSPC2933-25G
3-Chlor-5-(trifluormethoxy)benzoesäure 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄ClF₃O₃
Schmelzpunkt: 65…68 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660306
CAS-Nummer: 433926-46-6