2'-Chlor-4'-fluoracetanilid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(2-Chloro-4-fluorophenyl)acetamide
PC1814-250G PC1814-50G
APOSPC1814-250GEA 48 EUR
APOSPC1814-250G APOSPC1814-50G
2'-Chlor-4'-fluoracetanilid 99%
2'-Chlor-4'-fluoracetanilid
Formel: C₈H₇ClFNO
Schmelzpunkt: 118 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042594
CAS-Nummer: 399-35-9