3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Amino-6-fluorobenzotrifluoride
PC1495-1G
PC1495-5G
PC1495-25G
APOSPC1495-1GEA
42.2
EUR
APOSPC1495-1G
APOSPC1495-5G
APOSPC1495-25G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₇H₅F₄N Flammpunkt: <90 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06658260 CAS-Nummer: 123973-22-8 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |