3-(But-1-yl)-1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC10104-5G PC10104-25G
APOSPC10104-5GEA 21.9 EUR
APOSPC10104-5G APOSPC10104-25G
3-(But-1-yl)-1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
3-(But-1-yl)-1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
Formel: C₉H₁₇F₆N₂P
Schmelzpunkt: 38…40 °C
Dichte: 1.2416 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039211
CAS-Nummer: 227617-70-1