2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0416-1G PC0416-5G
APOSPC0416-1GEA 71.2 EUR
APOSPC0416-1G APOSPC0416-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₇F₃O₃
Schmelzpunkt: 88…89 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631542
CAS-Nummer: 261951-91-1