3-Bromsalicylaldehyd 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde

OR6778-25G OR6778-5G OR6778-100G
APOSOR6778-25GEA 119 EUR
APOSOR6778-25G APOSOR6778-5G APOSOR6778-100G
3-Bromsalicylaldehyd 98%
3-Bromsalicylaldehyd
Formel: C₇H₅BrO₂
Schmelzpunkt: 53…57 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016587
CAS-Nummer: 1829-34-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR