6-Bromsalicylaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Bromo-6-hydroxybenzaldehyde
OR61135-1G OR61135-500MG OR61135-10G
APOSOR61135-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61135-1G APOSOR61135-500MG APOSOR61135-10G
6-Bromsalicylaldehyd
6-Bromsalicylaldehyd
Formel: C₇H₅BrO₂
Schmelzpunkt: 51…52 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08234722
CAS-Nummer: 22532-61-2