Methyl-5-nitrosalicylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate
OR52922-100G OR52922-25G
APOSOR52922-100GEA 271 EUR
APOSOR52922-100G APOSOR52922-25G
Methyl-5-nitrosalicylat 95%
Methyl-5-nitrosalicylat
Formel: C₈H₇NO₅
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024695
CAS-Nummer: 17302-46-4