2,3-Xylenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3-Dimethylphenol, 3-Hydroxy-2-xylene, 3-Hydroxy-o-xylene
OR40665-25G
OR40665-5G
OR40665-100G
APOSOR40665-25GEA
45.1
EUR
APOSOR40665-25G
APOSOR40665-5G
APOSOR40665-100G
2,3-Xylenol 98%
2,3-Xylenol
Formel:
C₈H₁₀O Siedepunkt: 216…218 °C Schmelzpunkt: 70…76 °C Flammpunkt: 95 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002227 CAS-Nummer: 526-75-0 EINECS: 208-395-3 UN-Nummer: 2928 ADR: 6.1+8,II |