2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
OR32485-1G OR32485-5G
APOSOR32485-1GEA 139 EUR
APOSOR32485-1G APOSOR32485-5G
2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid 95%
2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇ClN₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03425733
CAS-Nummer: 313674-12-3