2-Methyl-2-propanyl-(6-amino-2-pyridinyl)carbamat 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-6-(tert-butoxycarbonylamino)pyridine, 2-Amino-6-(Boc-amino)pyridine, tert-Butyl 6-aminopyridin-2-ylcarbamate
OR303672-1G
OR303672-5G
OR303672-10G
APOSOR303672-1GEA
243
EUR
APOSOR303672-1G
APOSOR303672-5G
APOSOR303672-10G
2-Methyl-2-propanyl-(6-amino-2-pyridinyl)carbamat 95+%
tert-Butyl-6-aminopyridin-2-ylcarbamate
Formel:
C₁₀H₁₅N₃O₂ Schmelzpunkt: 126…128 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09037865 CAS-Nummer: 322690-31-3 |