2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydrazinyl-1H-benzo[d]imidazole
OR14212-1G
OR14212-5G
APOSOR14212-1GEA
21.9
EUR
APOSOR14212-1G
APOSOR14212-5G
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
Formel:
C₇H₈N₄ Schmelzpunkt: 224…225 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00513603 CAS-Nummer: 15108-18-6 |