Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-amino-4-hydroxybenzoate
OR14130-10G
OR14130-1G
OR14130-5G
APOSOR14130-10GEA
108
EUR
APOSOR14130-10G
APOSOR14130-1G
APOSOR14130-5G
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Methyl-3-amino-4-hydroxybenzoate
Formel:
C₈H₉NO₃ Schmelzpunkt: 141…143 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659667 CAS-Nummer: 536-25-4 EINECS: 208-627-3 |