Boc-L-phenylalanin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIP0718-100G BIP0718-500G
APOSBIP0718-100GEA 30.1 EUR
APOSBIP0718-100G APOSBIP0718-500G
Boc-L-phenylalanin 98%
Boc-L-phenylalanin
Formel: C₁₄H₁₉NO₄
Schmelzpunkt: 85…87 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002663
CAS-Nummer: 13734-34-4