4,5-Difluoro-2-methoxyphenol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC910258-100MG PC910258-1G PC910258-250MG
APOSPC910258-100MGEA 183 EUR
APOSPC910258-100MG APOSPC910258-1G APOSPC910258-250MG
4,5-Difluoro-2-methoxyphenol 96%
4,5-Difluoro-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₆F₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14706859
CAS-Nummer: 246029-17-4