Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC53596-1G
PC53596-250MG
PC53596-5G
APOSPC53596-1GEA
575
EUR
APOSPC53596-1G
APOSPC53596-250MG
APOSPC53596-5G
Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate 95%
Methyl 2,6-dichloro-3-fluoro-benzoate
Formel:
C₈H₅Cl₂FO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12406864 CAS-Nummer: 1214353-49-7 |